Learn More
H-B Instrument™ Termómetro mín./máx. bimetálico DURAC™; -50/50 °C
Descripción
- Se utiliza en entornos mojados o de mucha humedad, como invernaderos, áreas de preparación de muestras e instalaciones de tratamiento de aguas
- Puede montarse de forma independiente o mediante ranuras de bocallave
&
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 120 x 92 x 25 mm (4,7 x 3,6 x 1,0 in) |
| Material | Metal |
| Tipo de producto | Termómetro, mín./máx. |
| Temperatura máx. (imperial) | 122 °F |
| Temperatura máxima | 50 °C |
| Temperatura mín. (imperial) | -58 °F |
| Temperatura mín. (métrico) | -50°C |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -58 °F a +122 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -50 °C a +50 °C |
| Exactitud | ±2,5 °C (±4,5 °F) de -50 °C a -20 °C (-58 °F a -4 °F); ±2 °C (±3,6 °F) de -19 °C a 0 °C (-3 °F a 30 °F); ±1,5 °C (±3 °F) de 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F); ±2 °C (±3,6 °F) de 41 °C a 50 °C (105 °F a 122 °F) |
| Mostrar más |