Learn More
H-B Instrument™ Higrómetros/termómetros electrónicos Durac™
Código de producto. 17510695 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de humedad:
Del 20 al 99%
Del 25 al 90 %
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de humedad unitSize
17510695 Del 20 al 99% cada uno
17984201 Del 25 al 90 % cada uno
2 options
Código de producto. 17510695
Marca: H-B Instrument™ B615060200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados con sondas de temperatura resistentes al agua
  • Con memoria máxima/mínima
  • Opción de alerta de congelación
  • Sonda mide 30 mm de largo y está conectada a un cable de 3 m
  • Con soporte abatible y dorso magnético
  • Probados y calibrados en un laboratorio con triple acreditación/certificación ISO™/IEC 17025:2005 y A2LA
  • Incluye instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) y una declaración de precisión que indica la precisión trazable al NIST™ y DKD
Certifications
Marcado CE
Compliance
RoHs
Specifica
Tipo Termohigrómetro electrónico
Intervalo de humedad Del 20 al 99%
Exactitud ±5 %
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +70 °C
Exactitud de temperatura ± 1 °C
Tipos de alarma Reloj con función de alarma
Intervalo de temperatura (imperial) De -58° a +158 °F
Resolución de temperatura 2 °F
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1,2 x 2,5 x 3,7 in (30 x 6,5 x 9,7 cm)
Longitud (imperial) 1,2 in
Longitud del cable (imperial) 9,8 ft
Longitud de la sonda (imperial) 1,2 in
Longitud (métrico) 30 mm
Longitud del cable (métrico) 3 m
Longitud de la sonda (métrico) 3 cm
Anchura (imperial) 2,5 in
Anchura (métrico) 6,5 cm
Altura (imperial) 3,7 in
Altura (métrico) 9,7 cm
Incluye Se suministra con instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) y una declaración de trazabilidad que indica la precisión trazable a NIST y DAkkS
Certificaciones/conformidad CE, RoHS
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.