Learn More
H-B Instrument™ Psicrómetro de cabestrillo compacto Durac™
Código de producto. 17590685
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -3,88 °C a +50 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
17590685 De -3,88 °C a +50 °C cada uno
1 options
Código de producto. 17590685 Proveedor H-B Instrument™ N.º de proveedor B615030000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    104.75€ / paquete de 1
    Ahorro 4.25€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-02-2027
Mide la humedad relativa con un psicrómetro tipo oficina de bulbos húmedo y seco.
  • Los termómetros rellenos de líquidos orgánicos con vidrio posterior blanco se montan en una caja de plástico independiente de tamaño de bolsillo diseñada con una regla de cálculo integrada para convertir las lecturas del bulbo húmedo y del bulbo seco y obtener la humedad relativa, lo que elimina la necesidad de hacer cálculos mediante tablas
Especificaciones
Tipo Psicrómetro de cabestrillo compacto
Exactitud de 1 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -3,88 °C a +50 °C
Incrementos 1°
Material Vidrio
Intervalo de temperatura (imperial) De 23° a 122 °F
Longitud (imperial) 8,3 in
Longitud (métrico) 21 cm
Para utilizar con (aplicación) Para medir la humedad relativa con un psicrómetro tipo oficina de bulbos húmedo y seco
Incluye Vidrio posterior blanco
Cantidad 1 ud.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • H-B DURAC COMPACT SLING PSYCHROMETER; -5/50C
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone