Learn More
H-B Instrument™ Termómetros bimetálicos Durac™:Marcado de 33mm
Código de producto. 17591295
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -10 °C a +110 °C
Intervalo de temperatura (imperial):
De 0 °F a 220 °F
Subdivisión:
1 °C/2 °F
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Intervalo de temperatura (imperial) Subdivisión Tamaño de la unidad
17591295 De -10 °C a +110 °C De 0 °F a 220 °F 1 °C/2 °F cada uno
1 options
Código de producto. 17591295 Proveedor H-B Instrument™ N.º de proveedor B613103400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.85€
    12.29€ / paquete de 1
    Ahorro 5.56€
    31% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-01-2027
Includes
Sonda de acero inoxidable, declaración de haber realizado las pruebas y calibraciones, funda de la sonda con pinza de bolsillo
Con un 2,5% o 2° —Precisión ideal para medir temperaturas en tuberías, planchas y placas calientes.
La inmersión mínima es de 50 mm en líquidos o 100 mm en gases; incluye lente de policarbonato y cubierta de sonda con clip de bolsillo.
  • Sonda de 125 mm
  • 1 %
  • Equipado con una tuerca de ajuste externa para la recalibración del termómetro
  • Se entrega con una declaración de prueba y calibración
  • Cuenta con una carcasa y un tubo de acero inoxidable
  • Sonda y tapa
Los modelos ofrecen una gran variedad de longitudes, intervalos y divisiones de la sonda.
Para garantizar una lectura correcta de la temperatura, el tubo del termómetro debe sumergirse al menos 50 mm en líquidos y 100 mm en gases
Garantía
Cinco años de duración limitada.Consulte hbinstrument.com/conditions.php para obtener más información.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad NIST
Tamaño del selector (imperial) 1,3 in
Tamaño del selector (métrico) 33 mm
Visualizar cotas 1,3 in (33 mm)
Para utilizar con (aplicación) Petroquímica, petróleo y gas, aguas residuales, farmacéutica, abono, almacenamiento y procesamiento de alimentos y bebidas, asfalto, minería, servicios, automoción, marino, fotográfico
Incluye Sonda de acero inoxidable, declaración de haber realizado las pruebas y calibraciones, funda de la sonda con pinza de bolsillo
Longitud total (imperial) 4,9 in
Longitud de la sonda (imperial) 4,9 in
Longitud (métrico) 125 mm
Longitud total (métrico) 125 mm
Longitud de la sonda (métrico) 125 mm
Material de lente Policarbonato
Material Metal
Tipo de producto Termómetro de caráter bimetálico
Temperatura máx. (imperial) 220 °F
Temperatura máxima 110 °C
Temperatura mín. (imperial) 0 °F
Temperatura mín. (métrico) -10° C
Intervalo de temperatura (imperial) De 0 °F a 220 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +110 °C
Exactitud 0,01
Subdivisión 1 °C/2 °F
Immersion Length 50 mm en líquidos o 100 mm en gas