Learn More
Bel-Art™ Termómetro de verificación de refrigerador H-B Frio-Temp con informe de calibración individual
Descripción
- Verifique las temperaturas de las muestras en los refrigeradores
- Útil para lecturas de temperatura precisas sin contaminación de muestras
- El frasco lleno (incluido) imita la muestra
- El termómetro recubiertos de PFA contiene vidrio y líquido en caso de rotura; se rellena con líquido orgánico o líquido Enviro-Safe™ certificado por EnviroKleen™
- Marcas fusionadas permanentemente y vidrio sin plomo
- Cada termómetro incluye un informe de calibración de termómetro individualizado que indica correcciones a una décima parte de la división más pequeña, el número de informe único y los patrones NIST utilizados para la calibración
- Serializados individualmente y fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Verifique las temperaturas de las muestras en los refrigeradores |
| Material | Revestimiento de PFA, Vidrio |
| Relleno del termómetro | Líquido Enviro-Safe™ certificado por EnviroKleen™ |
| Tipo de producto | Termómetro |
| Temperatura máxima | 15 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | de -5 °C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -5 °C a +15 °C |
| Calibrated | Sí |
| Para utilizar con (equipo) | Refrigeradores |