Learn More
SP Bel-Art™ Sondas de termómetro de termopar H-B DURAC
Código de producto. 17214376
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -200 °C a +920 °C
De -40 °C a +750 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
17214376 De -40 °C a +750 °C cada uno
17224376 De -200 °C a +920 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17214376 Proveedor SP Bel-Art™ N.º de proveedor B609011200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00€
    129.45€ / paquete de 1
    Ahorro 1.55€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sonda de termómetro de termopar DURAC H-B.
  • Para usar con H-B DURAC Termómetros termopar calibrados u otros que acepten sondas tipo K o J.
  • Para medir la temperatura de líquidos, semisólidos o aire/gases
  • Mide amplios rangos de temperatura
  • 15,24 centímetros (6” ) sonda de acero inoxidable
  • B60901-1300 perfecta para su uso en los dewars
Especificaciones
Longitud del cable (imperial) 40 in
Longitud del cable (métrico) 101,5 cm
Tipo de sonda J, cable de plomo, trenza de acero inoxidable
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +750 °C