Learn More
Bel-Art™ Hidrómetro de doble escala de gravedad específica y Baume H-B Durac para líquidos más pesados que el agua
Descripción
- Utilizados en las industrias química, farmacológica, de alimentos y bebidas y de almidón, entre otras, estos hidrómetros de doble escala y forma plana miden la gravedad específica/densidad relativa (g/cm3) de líquidos más ligeros y pesados que el agua en intervalos varios de 0,700 a 2,00, Baume en intervalos varios de 10° a 70° y todos los intervalos con el modelo Universal.
- Vidrio y lastre sin plomo
- Serializados individualmente
- Estandarización de temperatura: 15 °C
- Inspeccionado a mano por nuestro equipo de calidad estadounidense
- Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST
- Nota: Los hidrómetros deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro y no deben someterse a temperaturas extremas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Hidrómetro |
| Incluye | Declaración de precisión |
| Material | Lastre, vidrio |
| Intervalo de Baume | De 10° a 70° |
| Para utilizar con (aplicación) | Mida la gravedad específica/densidad relativa (g/cm3)de líquidos más ligeros y más pesados que el agua |
| Intervalo de gravedad específica | 0,700 a 2,00 g/ cm3 |
| Temperature of Standardization | 15 °C |