Learn More
Bel-Art™ Hidrómetro de ASTM de análisis de suelos H-B Durac
Descripción
- Estos hidrómetros se utilizan para determinar la gravedad específica del suelo en el intervalo de 0,995 a 1,038 o de -5 a 60 g/l (utilizando una escala de peso por volumen) y cumplen con los requisitos de precisión para hidrómetros de la ASTM.
- 280 mm de longitud
- Vidrio y lastre sin plomo
- Serializados individualmente
- Estandarización de temperatura: 20 °C
- Inspeccionado a mano por nuestro equipo de calidad estadounidense
- Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST
- Nota: Los hidrómetros deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro y no deben someterse a temperaturas extremas.
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 280 mm |
| Incluye | Declaración de precisión |
| Material | Lastre, vidrio |
| Longitud (imperial) | 11 in |
| Tipo de lastre | Sin plomo |
| Intervalo de gravedad específica | 0,995 a 1,038 g/ cm3 |
| Temperature of Standardization | 20 °C |