Learn More
SP Bel-Art™ Termómetro de laboratorio de líquido en vidrio de bolsillo H-B Durac Plus; llenado de líquido original
Descripción
- Sin mercurio; contiene líquido orgánico azul contra vidrio posterior blanco sin plomo
- Probado e inspeccionado por nuestro equipo de control de calidad de EE. UU.
- Trazables a NIST
- Incluye una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español)
- Las opciones de carcasa son, entre otras:
- Apertura de plástico: recubierto en plástico con una apertura
- Plástico cerrado: ubicado en carcasa de plástico extraíble
- Metal cerrado: ubicado en una carcasa de metal extraíble
- Si necesita un informe de calibración de termómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de inmersión | inmersión total |
| Incluye | Carcasa de plástico con abertura |
| Longitud (métrico) | 160 mm |
| Tipo de producto | Termómetro |
| Longitud (imperial) | 6,3 in |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 0 °F a 220 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -10 °C a 100 °C |
| Exactitud | ± 1 °C |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- H-B DURAC PLUS POCKET LIQUID-IN-GLASS LAB THERMOME
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- MIXTURE LIST-Contain: acetone