Learn More
Bel-Art™ Hidrómetro H-B Durac Baume
Descripción
- Disponible en una variedad de modelos Baume para medir jarabes y otros líquidos más pesados que el agua en varios rangos desde 0° hasta 70° Estos hidrómetros de forma simple se utilizan en las industrias de química, farmacología, alimentos y bebidas, almidón y más.
- 300 mm (12 in) largo
- Vidrio y lastre sin plomo
- Serializados individualmente
- Estandarización de temperatura: 60 °F (15 °C)
- Inspeccionado a mano por nuestro equipo de calidad estadounidense
- Incluye una Declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica una precisión rastreable hasta NIST
- Nota: Los hidrómetros deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro, y no deben exponerse a temperaturas extremas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Hidrómetro |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Incluye | Declaración de precisión |
| Material | Lastre, vidrio |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Tipo de lastre | Sin plomo |
| Intervalo de Baume | De 29° a 41° |
| Para utilizar con (aplicación) | Industrias química, farmacológica, de alimentos y bebidas, de almidón y mucho más |
| Temperature of Standardization | 15 °C |