Learn More
Bel-Art™ Hidrómetro H-B Durac Baume
Código de producto. 17460254
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de Baume:
De 0° a 12°
De 0° a 35°
De 19° a 31°
De 29° a 41°
De 9° a 21°
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de Baume Tamaño de la unidad
17460254 De 0° a 12° cada uno
17400264 De 0° a 35° cada uno
17470254 De 9° a 21° cada uno
17480254 De 19° a 31° cada uno
17490254 De 29° a 41° cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17460254 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor B618040000
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Hidrómetro Baume: disponible en distintos modelos que miden Baume de jarabes y otros líquidos más pesados que el agua en intervalos varios.
  • Disponible en una variedad de modelos Baume para medir jarabes y otros líquidos más pesados que el agua en varios rangos desde 0° hasta 70° Estos hidrómetros de forma simple se utilizan en las industrias de química, farmacología, alimentos y bebidas, almidón y más.
    • 300 mm (12 in) largo
    • Vidrio y lastre sin plomo
    • Serializados individualmente
    • Estandarización de temperatura: 60 °F (15 °C)
    • Inspeccionado a mano por nuestro equipo de calidad estadounidense
    • Incluye una Declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica una precisión rastreable hasta NIST
  • Nota: Los hidrómetros deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro, y no deben exponerse a temperaturas extremas.
Especificaciones
Tipo Hidrómetro
Longitud (métrico) 300 mm
Incluye Declaración de precisión
Material Lastre, vidrio
Longitud (imperial) 12 in
Intervalo de Baume De 0° a 12°
Para utilizar con (aplicación) Industrias química, farmacológica, de alimentos y bebidas, de almidón y mucho más
Temperature of Standardization 15 °C