Learn More
H-Asp-Leu-OH, TRC
Código de producto. 30401921
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30401921 10 mg
30405888 100 mg
30408738 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30401921 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI12012310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3062-14-4
Fórmula molecular C10H18N2O5
Peso molecular (g/mol) 246.26
Sinónimo L-alpha-Aspartyl-L-leucine, 141: PN: WO2011103105 SEQID: 152 unclaimed protein, 189: PN: EP2161028 PAGE: 10 claimed protein21: PN: WO2012158678 SEQID: 25 claimed sequence375: PN: WO2011130354 SEQID: 379 unclaimed protein53: PN: US20110305663 SEQID: 53 unclaimed protein703: PN: EP2071334 SEQID: 748 claimed protein703: PN: WO2009077864 SEQID: 748 claimed proteinL-Aspartyl-L-leucineNSC 332636alpha-Aspartylleucine
Nombre IUPAC (2S)-2-[[(2S)-2-amino-3-carboxipropanoil]amino]-4-ácido metilpentanoico
SMILES CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material H-Asp-Leu-OH
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18N2O5/c1-5(2)3-7(10(16)17)12-9(15)6(11)4-8(13)14/h5-7H,3-4,11H2,1-2H3,(H,12,15)(H,13,14)(H,16,17)/t6-,7-/m0/s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.1216