Learn More
H-Arg-4MβNA, MedChemExpress
Código de producto. 16470967
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470967 50 mg 50 miligramos
16464678 10 mg 10 miligramos
16423196 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16470967 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112688
MedChemExpress H-Arg-4MβNA is a substrate for cathepsin H, used for the detection of enzyme activity in gel electrophoresis.
H-Arg-4MβNA is a substrate for cathepsin H, used for the detection of enzyme activity in gel electrophoresis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material H-Arg-4MβNA
CAS 60285-94-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H23N5O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad H2O : ≥ 125 mg/mL (379.48 mM)
SMILES COC1=CC(NC([C@@H](N)CCCNC(N)=N)=O)=CC2=CC=CC=C12
Peso molecular (g/mol) 329.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.4
Porcentaje de pureza 99.86%
Grado Research
Forma física Solid