Learn More
H-β -Ala-pNA HBr, TRC
Código de producto. 30320098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30320098 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30320098 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61414310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material H-Beta-Ala-pNA HBr
CAS 111196-17-9
Fórmula molecular C9 H11 N3 O3 . HBr
Cantidad 10 mg
Sinónimo 3-Amino-N-(4-nitrophenyl)-propanamide Monohydrobromide, 3-Amino-N-(4-nitrophenyl)-propanamide Hydrobromide, H-β-Ala-pNA HBr
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11N3O3.BrH/c10-6-5-9(13)11-7-1-3-8(4-2-7)12(14)15;/h1-4H,5-6,10H2,(H,11,13);1H
SMILES Br.NCCC(=O)Nc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 3-amino-N-(4-nitrofenil)propanamida;hidrobromuro
Peso molecular (g/mol) 290.114
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.006
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.