Learn More
Clorhidrato de H-Ala-onp, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | H-Ala-onp Hydrochloride |
| CAS | 17463-53-5 |
| Fórmula molecular | C9H10N2O4 . HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10N2O4.ClH/c1-6(10)9(12)15-8-4-2-7(3-5-8)11(13)14;/h2-6H,10H2,1H3;1H/t6-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.C[C@H](N)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | (4-nitrofenil) (2S)-2-aminopropanoato;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 246.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.0407 |