Learn More
H-Ala-Asp-OH, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | H-Ala-Asp-OH |
| CAS | 20727-65-5 |
| Fórmula molecular | C7H12N2O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12N2O5/c1-3(8)6(12)9-4(7(13)14)2-5(10)11/h3-4H,2,8H2,1H3,(H,9,12)(H,10,11)(H,13,14)/t3-,4-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-[[(2S)-2-aminopropanoil]amino]butanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 204.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.0746 |