Learn More
H-Ala-Ala-Ala-Ala-Ala-OH, TRC
Código de producto. 30316733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30316733 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30316733 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5761205MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material H-Ala-Ala-Ala-Ala-Ala-OH
CAS 10183-34-3
Fórmula molecular C15H27N5O6
Cantidad 5 mg
Sinónimo Penta-L-alanine, AAAAA (peptide), Alanine, N-[N-[N-(N-L-alanyl-L-alanyl)-L-alanyl]-L-alanyl]- (6CI,7CI), Alanine, N-[N-[N-(N-L-alanyl-L-alanyl)-L-alanyl]-L-alanyl]-, L- (8CI), L-Alanine, N-[N-[N-(N-L-alanyl-L-alanyl)-L-alanyl]-L-alanyl]-, L-Alanyl-L-alanyl-L-alanyl-L-alanyl-L-alanine
Fórmula InChI InChI=1S/C15H27N5O6/c1-6(16)11(21)17-7(2)12(22)18-8(3)13(23)19-9(4)14(24)20-10(5)15(25)26/h6-10H,16H2,1-5H3,(H,17,21)(H,18,22)(H,19,23)(H,20,24)(H,25,26)/t6-,7-,8-,9-,10-/m0/s1
SMILES C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-aminopropanoil]amino]propanoil]amino]propanoil]amino]propanoil]amino]propanoico
Peso molecular (g/mol) 373.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.1961