Learn More
H-Ala-Ala-Ala-Ala-Ala-Ala-OH, TRC
Código de producto. 30315140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30315140 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30315140 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5761135MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material H-Ala-Ala-Ala-Ala-Ala-Ala-OH
CAS 10576-91-7
Fórmula molecular C18H32N6O7
Cantidad 5 mg
Sinónimo Hexa-L-Ala, Hexa-L-alanine, Hexaalanine, Alanine, N-[N-[N-[N-(N-L-alanyl-L-alanyl)-L-alanyl]-L-alanyl]-L-alanyl]- (6CI), Alanine, N-[N-[N-[N-(N-L-alanyl-L-alanyl)-L-alanyl]-L-alanyl]-L-alanyl]-, L- (7CI,8CI), L-Alanine, N-[N-[N-[N-(N-L-alanyl-L-alanyl)-L-alanyl]-L-alanyl]-L-alanyl]-, L-Alanyl-L-alanyl-L-alanyl-L-alanyl-L-alanyl-L-alanine
Fórmula InChI InChI=1S/C18H32N6O7/c1-7(19)13(25)20-8(2)14(26)21-9(3)15(27)22-10(4)16(28)23-11(5)17(29)24-12(6)18(30)31/h7-12H,19H2,1-6H3,(H,20,25)(H,21,26)(H,22,27)(H,23,28)(H,24,29)(H,30,31)/t7-,8-,9-,10-,11-,12-/m0/s1
SMILES C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-aminopropanoil]amino]propanoil]amino]propanoil]amino]propanoil]amino]propanoil]amino]propanoico
Peso molecular (g/mol) 444.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.2332