Learn More
R&D Systems™ H-7 dihydrochloride
Código de producto. 18094802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18094802 10 mg 10 miligramos
18084052 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18094802 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 0542/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.32€
    169.05€ / 10 miligramos
    Ahorro 18.27€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Protein kinase inhibitor
H-7 dihydrochloride is a protein kinase inhibitor (IC50 values for inhibition of PKA, PKG, PKC and myosin light chain kinase are 3.0, 5.8, 6.0 and 97.0 μM, respectively. H-7 shows antiviral activity against influenza A (IC50 = 10 μM) in vitro. H-7 also inhibits interleukin-stimulated secretion of IgM and blocks PMA -stimulated interleukin 1β production.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material '±-1-(5-Isoquinolinesulphonyl)-2-methylpiperazine dihydrochloride
CAS 108930-17-2
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Cantidad 10 mg
Solubilidad Soluble to 20mM in DMSO
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C14H17N3O2S.2HCl
Formula Weight (peso de la fórmula) Observed MW: 364.29
Para uso exclusivo en investigación