Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante H-6000A 6 x 1000 ml
Código de producto. 12131640 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
6 x 1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
12131640 6 x 1000 mL 1 PCS
1 options
Código de producto. 12131640 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 11250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15220.00€
    14200.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1020.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-05-2027
Lleve a cabo varios protocolos en banco de sangre, investigación, entornos biotecnológicos y farmacéuticos con este rotor basculante.
Lleve a cabo varios protocolos en banco de sangre, investigación, entornos biotecnológicos y farmacéuticos con el rotor de cestillo basculante Thermo Scientific™ H-6000A 6 x 1000 ml.
Incluye:
Conjunto de la cubierta del rotor (11237), cubos del rotor, aluminio anodizado (3, 2/pkg., 44040), cubierta del rotor (11232), espárrago de bloqueo del rotor (11238), discos de equilibrado, goma (1 pkg., 6/pkg., 00335), etiqueta de velocidad (11009), adhesivo de sellado loctite (65811), manual de instrucciones (11243)
Garantía:
Siete años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor basculante H-6000A
Material Cuerpo del rotor de acero inoxidable, cestillo de aluminio
Tipo Rotor basculante
Capacidad 6 x 1000 mL
RCF máx. 7.277 x g
Vel. máx 5.000 rpm
Radio (métrico) 260,6 mm
Radio mín. (métrico) 120,3 mm
Factor K 7823
Para utilizar con (equipo) Centrífugas de gran capacidad Thermo Scientific Sorvall serie RC 3
Ángulo 90°
Certificaciones/conformidad La tapa hermética está certificada por los servicios de microbiología del Public Health Laboratory Service de Porton Down, Reino Unido.
RCF mín. 3.359 x g
Biocontainment Sí