missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

H-2Kk Mouse anti-Mouse, BV711, Clone: 36-7-5, BD Biosciences™

Código de producto. 17261705
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17261705 50 μg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17261705 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 750344

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

H-2Kk Monoclonal antibody specifically detects H-2Kk in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antígeno H-2Kk
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 36-7-5
Conjugado Brilliant Violet 711
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Alias de gen H-2Kk; H2-Kk; Histocompatibility-2Kk
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A.AL mouse splenocytes
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon BV711 under optimal conditions that minimize unconjugated dye and antibody.
Isotype IgG2a κ
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.