missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ H-2Db Monoclonal Antibody (27-11-13S), FITC
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15225764
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15225764 100 μg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15225764 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A15446

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

H-2Db Monoclonal Antibody for Flow

This protein is an MHC class I alloantigen, which is involved in antigen presentation to T cells expressing CD3/TCR and CD8. HLA and MHC antibodies play a significant role in Immunopeptidomics, facilitating the identification and characterization of neoantigens through high-performance liquid chromatography coupled to tandem Mass Spectrometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno H-2Db
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 27-11-13S
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado FITC
Formulación PBS with <0.1% sodium azide; pH 7.4
génica H2-D1
N.º de referencia del gen P01895, P01896, P01897, P01899, P01900, P14426, P14427
Alias de gen H-2 class I histocompatibility antigen, D-B alpha chain; H-2D; H2-D; H-2D cell surface glycoprotein; H-2D(B); H2D1; H2-D1; H2DB; H2-DC1-beta transplantation antigen protein; H2L; H2LD; histocompatibility 2, D region locus 1; MHC class I antigen; MHC class I H2 antigen; MHC class I H-2Dp; MHC H2-D-q alpha-chain; Q5k protein
Símbolos de los genes H2-D1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno mouse H-2Db from BDF1 mouse splenocytes.
Método de purificación Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14964
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento 4°C, store in dark
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.