Learn More
H-151, MedChemExpress
Descripción
H-151 is a potent, selective and covalent antagonist of STING that has noteworthy inhibitory activity both in cells and in vivo. H-151 reduces TBK1 phosphorylation and suppresses STING palmitoylation. H-151 can be used for the research of autoinflammatory disease.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | H-151 |
| Forma física | Powder |
| CAS | 941987-60-6 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H17N3O |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | DMSO : 31.25 mg/mL (111.87 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C(NC1=CNC2=C1C=CC=C2)NC3=CC=C(CC)C=C3 |
| Mostrar más |