Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante para procesamiento de sangre H-12000
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Consiga variar la capacidad con los adaptadores, que van desde los 300 ml hasta los 2000 ml, mediante el rotor basculante para procesamiento de sangre Thermo Scientific™ H-12000.
Compatible con:
™™12Centrífugas de baja velocidad Thermo Scientific Sorvall RC BP
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rotor basculante para procesamiento de sangre H-12000 |
| Material | Cuerpo del rotor de acero inoxidable, cestillo de aluminio |
| Tipo | Rotor basculante |
| Capacidad | 12 x 500 mL |
| RCF máx. | 7.340 x g |
| Vel. máx | 4.700 rpm |
| Radio (métrico) | 297,2 mm |
| Radio mín. (métrico) | 146,3 mm |
| Factor K | 8117 |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífugas de gran capacidad Thermo Scientific Sorvall serie RC 12 |
| Mostrar más |