Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante de bioprocesamiento H-12000
Código de producto. 10308369 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
6 x 2400 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
10308369 6 x 2400 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10308369 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 77080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24050.00€
    23000.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1050.00€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Integre el rotor basculante de bioprocesamiento Thermo Scientific™ H-12000 con las centrífugas a baja velocidad Thermo Scientific™ Sorvall™ RC12BP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de cestillo basculante de bioprocesamiento H-12000
Material Cuerpo del rotor de acero inoxidable, cestillo de aluminio
Tipo Rotor basculante
Capacidad 6 x 2400 mL
RCF máx. 7.340 x g
Vel. máx 4.700 rpm
Radio (métrico) 297,2 mm
Radio mín. (métrico) 141 mm
Factor K 8117
Para utilizar con (equipo) Centrífugas de gran capacidad Thermo Scientific Sorvall serie RC 12
Ángulo 90°
RCF mín. 3.610 x g