Learn More
H-1152 Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30403999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30403999 5 mg
30389108 10 mg
30402332 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30403999 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH0115205MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 871543-07-6
Fórmula molecular C16 H21 N3 O2 S . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 392.34
Sinónimo H 1152 dihydrochloride
Nombre IUPAC 4-metil-5-[[(2S)-2-metil-1,4-diazepan-1-il]sulfonil]isoquinolina; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.C[C@H]1CNCCCN1S(=O)(=O)c2cccc3cncc(C)c23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material H-1152, Dihydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21N3O2S.2ClH/c1-12-9-18-11-14-5-3-6-15(16(12)14)22(20,21)19-8-4-7-17-10-13(19)2;;/h3,5-6,9,11,13,17H,4,7-8,10H2,1-2H3;2*1H/t13-;;/m0../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.0888
Porcentaje de pureza >95%