Learn More
Tocris Bioscience™ H 1152 dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30001317 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30001317 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2414/1
Selective Rho-kinase (ROCK) inhibitor
Rho-kinase (ROCK) inhibitor that displays high selectivity over other protein kinases (IC50 values are 0.012, 0.180, 0.360, 0.745, 3.03, 5.68 and 28.3 μM for ROCKII, CAMKII, PKG, Aurora A, PKA, PKC and MLCK respectively). Inhibits sulprostone-induced contractions in guinea pig aorta (IC50 = 190 nM) and displays proerectile effects in rats.
Glycyl Derivative also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material H 1152 dihydrochloride
CAS 871543-07-6
Cantidad 1 mg
Fórmula molecular C16H23Cl2N3O2S
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.34
Pureza >98%
Peso molecular 392.339