Learn More
H-1152 dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16459317
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16459317 5 mg 5 miligramos
16456768 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16459317 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15720A
MedChemExpress H-1152 dihydrochloride is a membrane-permeable and selective ROCK inhibitor, with a Ki value of 1.6 nM, and an IC50 value of 12 nM for ROCK2.
H-1152 dihydrochloride is a membrane-permeable and selective ROCK inhibitor, with a Ki value of 1.6 nM, and an IC50 value of 12 nM for ROCK2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material H-1152 dihydrochloride
CAS 871543-07-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H23Cl2N3O2S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (127.44 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 35.71 mg/mL (91.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CN=CC2=C1C(S(=O)(N3[C@@H](C)CNCCC3)=O)=CC=C2.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 392.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.34
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation