Learn More
Gyromitrin, TRC
Código de producto. 30132892
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132892 1 g 1 g
30010647 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132892 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG9319001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16568-02-8
Fórmula molecular C4H8N2O
Peso molecular (g/mol) 100.12
Sinónimo Acetaldehyde N-formyl-N-methylhydrazone, Acetaldehyde Methylformylhydrazone, Acetaldehyde-N-methyl-N-formylhydrazone, Ethylidene Gyromitrin, Ethylidenemethyl-hydrazinecarboxaldehyde, Ethylidenemethylhydrazide Formic Acid
Nombre IUPAC N-[(E)-etilideneamino]-N-metilformamida
SMILES O=CN(C)/N=C/C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gyromitrin
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8N2O/c1-3-5-6(2)4-7/h3-4H,1-2H3/b5-3+
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.0637
Porcentaje de pureza >95%