Learn More
Gypsogenina, TRC
Código de producto. 30009852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009852 1 mg 1 miligramo
30008660 5 mg 5 miligramos
30005146 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009852 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG9318081MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 639-14-5
Fórmula molecular C30H46O4
Peso molecular (g/mol) 470.68
Sinónimo Gypsophilasapogenin, Githagenin, Albsapogenin, Astrantiagenin D, (3β,4α)-3-Hydroxy-23-oxoolean-12-en-28-oic Acid;
Nombre IUPAC (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,9S,10S,12aR,14bS)-9-formil-10-hidroxi-2,2,6a,6b,9,12a-hexametil-1,3,4,5,6,6a,7,8,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahidropiceno-4a-ácido carboxílico
SMILES C[C@@]1(C2=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC3=C4C=CC(O)=C3CC=C)([H])[C@]4([H])CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gypsogenin
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H46O4/c1-25(2)13-15-30(24(33)34)16-14-28(5)19(20(30)17-25)7-8-22-26(3)11-10-23(32)27(4,18-31)21(26)9-12-29(22,28)6/h7,18,20-23,32H,8-17H2,1-6H3,(H,33,34)/t20-,21+,22+,23-,26-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 470.3396