Learn More
Ácido Gypsogénico, TRC
Código de producto. 30408455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408455 2.5 mg
30401367 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30408455 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG9318052.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5143-05-5
Fórmula molecular C30H46O5
Peso molecular (g/mol) 486.68
Sinónimo (3β,4α)-3-Hydroxy-olean-12-ene-23,28-dioic Acid, 3β-Hydroxy-olean-12-ene-23,28-dioic Acid, Astrantiagenin J, Gypsogeninic Acid
SMILES [H][C@]12[C@](CC[C@]3(C)C2=CC[C@@]4([H])[C@@]3(C)CC[C@]5([H])[C@]4(C)CC[C@H](O)[C@@]5(C)C(O)=O)(C(O)=O)CCC(C)(C)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gypsogenic Acid
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H46O5/c1-25(2)13-15-30(24(34)35)16-14-27(4)18(19(30)17-25)7-8-20-26(3)11-10-22(31)29(6,23(32)33)21(26)9-12-28(20,27)5/h7,19-22,31H,8-17H2,1-6H3,(H,32,33)(H,34,35)/t19-,20+,21+,22-,26+,27+,28+,29-,30-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 486.3345