Learn More
Gipenósido XVII, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gypenoside XVII |
| CAS | 80321-69-3 |
| Fórmula molecular | C48H82O18 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (3β,12β)-3-(β-D-Glucopyranosyloxy)-12-hydroxydammar-24-en-20-yl 6-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside, β-D-Glucopyranoside-dammarane Deriv., 3-O-Glucosylgypenoside LXXV, Ginsenoside Gyp17, Gynosaponin S, GypXVII |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C48H82O18/c1-22(2)10-9-14-48(8,66-43-40(60)37(57)34(54)27(64-43)21-61-41-38(58)35(55)32(52)25(19-49)62-41)23-11-16-47(7)31(23)24(51)18-29-45(5)15-13-30(44(3,4)28(45)12-17-46(29,47)6)65-42-39(59)36(56)33(53)26(20-50)63-42/h10,23-43,49-60H,9,11-21H2,1-8H3/t23-,24+,25+,26+,27+,28-,29+,30-,31-,32+,33+,34+,35-,36-,37-,38+,39+,40+,41+,42-,43-,45-,46+,47+,48-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=CCC[C@](C)(O[C@@H]1O[C@H](CO[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]5[C@@]6(C)CC[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)C(C)(C)[C@@H]6CC[C@@]45C)C |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-[[(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-[(2S)-2-[(3S,5R,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-12-hidroxi-4,4,8,10,14-pentametil-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5- trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]-6-metilhept-5-en-2-il]oxioxan-2-il]metoxi]oxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 947.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 946.5501 |