Learn More
Gypenoside XVII, MedChemExpress
Descripción
Gypenoside XVII, a novel phytoestrogen belonging to the gypenosides, can activate estrogen receptors.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gypenoside XVII |
| CAS | 80321-69-3 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C48H82O18 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Gynosaponin S |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (105.58 mM) ∣H2O : 41.67 mg/mL (44.00 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@]([C@@](C[C@H]1O)([H])[C@]2(CC[C@@H]3O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)([H])O[C@@H]4CO)C)(CC[C@@]2([H])C3(C)C)[C@]5([C@@]1([H])[C@]([C@@](CC/C=C(C)/C)(C)O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]6O)O)O[C@@H]6CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]7O)O)O[C@@H]7CO)([H])CC5)C |
| Peso molecular (g/mol) | 947.15 |
| Mostrar más |