missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GYPE Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 17702884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17702884 20 μL 20 microlitros
17792874 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17702884 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5121482

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

GYPE (Glycophorin E (MNS Blood Group)) is a Protein Coding gene. Diseases associated with GYPE include Malaria and Hemidystonia. An important paralog of this gene is GYPA. The protein encoded by this gene is a sialoglycoprotein and a type I membrane protein. It is a member of a gene family with GPA and GPB genes. This encoded protein might carry the M blood group antigen. GYPA, GYPB, and GYPE are organized in tandem on chromosome 4. This gene might have derived from an ancestral gene common to the GPB gene by gene duplication. Two alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been described for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GYPE
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
génica GYPE
N.º de referencia del gen P15421
Alias de gen Glycophorin E
Símbolos de los genes GYPE
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Ser20-Ile70 (Accession P15421), with N-terminal His and GST Tag.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2996
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.