Learn More
GYKI 53655 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16493808
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493808 10 mg 10 miligramos
16470187 50 mg 50 miligramos
16456537 5 mg 5 miligramos
16404866 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16493808 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103228
MedChemExpress GYKI 53655 (LY300168) hydrochloride is an α-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid (AMPA) antagonist.
GYKI 53655 (LY300168) hydrochloride is an α-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid (AMPA) antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GYKI 53655 hydrochloride
CAS 143692-48-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H21ClN4O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo LY300168 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 160 mg/mL (411.47 mM) ∣H2O : 8 mg/mL (20.57 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(N1N=C(C2=CC=C(N)C=C2)C3=CC(OCO4)=C4C=C3CC1C)NC.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 388.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.85
Porcentaje de pureza 98.11%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation