Learn More
Abnova™ GYG2 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Código de producto. 16133092
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16133092 100 μl 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16133092 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor H00008908T02.100uL
Human overexpression lysate
Especificaciones
Línea de células 293T
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Descripción GYG2 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N.º de referencia del gen BC023152.1
Peso molecular Theoretical M.W. 52kDa
Plásmido pCMV-GYG2 full-length
Pruebas de control de calidad Transient overexpression cell lysate was tested with anti-GYG2 antibody (Mfr. No. H00008908-D01P) by Western Blot.
Cantidad 100 μl
Tampón de almacenamiento Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %)
Especie del huésped Human
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.