Learn More
GW9662, MedChemExpress
Código de producto. 16497078
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16497078 10 mg 10 miligramos
16493526 25 mg 25 miligramos
16449627 5 mg 5 miligramos
16447126 100 mg 100 miligramos
16443127 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16497078 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16578
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
MedChemExpress GW9662 is a potent and selective PPARγ antagonist with an IC50 of 3.3 nM, showing 10 and 1000-fold selectivity over PPARα and PPARδ, respectively.
GW9662 is a potent and selective PPARγ antagonist with an IC50 of 3.3 nM, showing 10 and 1000-fold selectivity over PPARα and PPARδ, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GW9662
Forma física Solid
CAS 22978-25-2
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H9ClN2O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (361.43 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C1)C2=CC([N+]([O-])=O)=CC=C2Cl
Peso molecular (g/mol) 276.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.68
Porcentaje de pureza 99.83%