Learn More
GW9508, MedChemExpress
Código de producto. 16482737
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482737 50 mg 50 miligramos
16466816 100 mg 100 miligramos
16446658 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16482737 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15589
MedChemExpress GW9508 is a potent and selective G protein-coupled receptors FFA1 (GPR40) and GPR120 agonist with pEC50s of 7.32 and 5.46, respectively.
GW9508 shows ∼100-fold selectivity for GPR40 over GPR120. GW9508 is inactive against other GPCRs, kinases, proteases, integrins and PPARs. GW9508 is a glucose-sensitive insulin secretagogue and an ATP-sensitive potassium (KATP) channels opener. Anti-inflammatory and anti-atherosclerotic activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GW9508
CAS 885101-89-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H21NO3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (287.84 mM)
SMILES O=C(O)CCC1=CC=C(NCC2=CC=CC(OC3=CC=CC=C3)=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 347.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.41
Porcentaje de pureza 99.64%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism