Learn More
GW843682X, MedChemExpress
Descripción
GW843682X is a selective, ATP-competitive inhibitor of PLK1 and PLK3, with IC50s of 2.2 nM and 9.1 nM, respectively, and is also >100-fold selective against ∼30 other kinases.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GW843682X |
| CAS | 660868-91-7 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H18F3N3O4S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | GW843682 |
| Información de solubilidad | DMSO : 33.33 mg/mL (69.81 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C(OCC2=CC=CC=C2C(F)(F)F)C=C(N3C4=CC(OC)=C(OC)C=C4N=C3)S1)N |
| Peso molecular (g/mol) | 477.46 |
| Mostrar más |