Learn More
GW842166X, MedChemExpress
Código de producto. 16470206
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470206 2 mg 2 miligramos
16463406 25 mg 25 miligramos
16455978 10 mg 10 miligramos
16448597 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16470206 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14167
MedChemExpress GW842166X is a potent and selective cannabinoid receptor 2 (CB2) agonist with IC50 values of 63 and 91 nM for human and rat CB2, respectively.
GW842166X is a potent and selective cannabinoid receptor 2 (CB2) agonist with IC50 values of 63 and 91 nM for human and rat CB2, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GW842166X
CAS 666260-75-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H17Cl2F3N4O2
Cantidad 2 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (185.42 mM)
SMILES ClC1=CC(Cl)=C(NC2=NC=C(C(NCC3CCOCC3)=O)C(C(F)(F)F)=N2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 449.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.25
Porcentaje de pureza 98.73%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation