Learn More
GW7647, MedChemExpress
Código de producto. 16498527
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498527 5 mg 5 miligramos
16475888 10 mg 10 miligramos
16472037 50 mg 50 miligramos
16466346 100 mg 100 miligramos
16433396 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16498527 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13861
MedChemExpress GW7647 is a potent PPARα agonist, with EC50s of 6 nM, 1.1 μM, and 6.2 μM for human PPARα, PPARγ and PPARδ, respectively.
GW7647 is a potent PPARα agonist, with EC50s of 6 nM, 1.1 μM, and 6.2 μM for human PPARα, PPARγ and PPARδ, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GW7647
Forma física Solid
CAS 265129-71-3
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H46N2O3S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Información de solubilidad DMSO : ≥ 60 mg/mL (119.34 mM)
SMILES CC(C)(SC1=CC=C(CCN(C(NC2CCCCC2)=O)CCCCC3CCCCC3)C=C1)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 502.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.75
Porcentaje de pureza 98.0%