Learn More
GW7604, MedChemExpress
Descripción
GW7604 is an antiestrogen. GW7604 is the metabolite of GW5638, which is a high affinity estrogen receptor (ER) antagonist.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GW7604 |
| CAS | 195611-82-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H22O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| SMILES | O=C(O)/C=C/C1=CC=C(/C(C2=CC=C(O)C=C2)=C(C3=CC=CC=C3)/CC)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 370.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.44 |
| Porcentaje de pureza | 95.73% |
| Mostrar más |