Learn More
GW6471, MedChemExpress
Código de producto. 16499057
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499057 5 mg 5 miligramos
16456746 100 mg 100 miligramos
16442577 50 mg 50 miligramos
16416478 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499057 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15372
MedChemExpress GW6471 is a potent PPARα antagonist.
GW6471 is a potent PPARα antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GW6471
CAS 880635-03-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C35H36F3N3O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (201.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCC(NC[C@@H](N/C(C)=C\C(C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)=O)CC2=CC=C(OCCC3=C(C)OC(C4=CC=CC=C4)=N3)C=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 619.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 619.67
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death