Learn More
GW627368, MedChemExpress
Descripción
GW627368 (GW627368X) is a novel, potent and selective competitive antagonist of prostanoid EP4 receptor with additional human TP receptor affinity, with pKi values of 7.0 and 6.8 for human prostanoid EP4 and TP receptors respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GW627368 |
| CAS | 439288-66-1 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C30H28N2O6S |
| Cantidad | 25 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (183.61 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NS(=O)(C1=CC=CC=C1)=O)CC2=CC=C(N(CC3=C4C(OCC)=C(C=CC=C5)C5=C3OCC)C4=O)C=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 544.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 544.62 |
| Mostrar más |