Learn More
GW4869, MedChemExpress
Código de producto. 16487748
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487748 10 mg 10 miligramos
16430316 2 mg 2 miligramos
16413727 50 mg 50 miligramos
16410218 5 mg 5 miligramos
16403646 25 mg 25 miligramos
16477606 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16487748 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19363
MedChemExpress GW4869 is a noncompetitive neutral sphingomyelinase (N-SMase) inhibitor with an IC50 of 1 μM. GW4869 is an inhibitor of exosome biogenesis/release.
GW4869 is a noncompetitive neutral sphingomyelinase (N-SMase) inhibitor with an IC50 of 1 μM. GW4869 is an inhibitor of exosome biogenesis/release.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GW4869
Forma física Solid
CAS 6823-69-4
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H30Cl2N6O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 0.1 mg/mL (0.17 mM; Need ultrasonic) ∣0.1 M HCL : < 1 mg/mL (ultrasonic;adjust pH to 2 with HCl) (insoluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C2=NCCN2)C=C1)/C=C/C3=CC=C(/C=C/C(NC4=CC=C(C5=NCCN5)C=C4)=O)C=C3.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 577.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 577.5
Porcentaje de pureza 95.57%