Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clorhidrato de GW3965 |
| CAS | 405911-17-3 |
| Sinónimo | Clorhidrato de ácido 3-[3-[N-(2-cloro-3-trifluorometilbencil)-(2,2-difeniletil)amino]propiloxi]fenilacético |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C33 H31 Cl F3 N O3 . HCl |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 618,52 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Reactivo |
| Pureza | 95% |