Learn More
GW311616 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16469437
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16469437 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16469437 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15891A
MedChemExpress GW-311616 is a potent, orally bioavailable, long duration and selective human neutrophil elastase (HNE) inhibitor with IC50 value of 22 nM and Ki value of 0.31 nM.
GW-311616 is a potent, orally bioavailable, long duration and selective human neutrophil elastase (HNE) inhibitor with IC50 value of 22 nM and Ki value of 0.31 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GW311616 hydrochloride
CAS 197890-44-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H32ClN3O4S
Cantidad 5 mg
Sinónimo GW311616A
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (230.42 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 100 mg/mL (230.42 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1[C@@H](C(C)C)[C@@](N(C(/C=C/CN2CCCCC2)=O)CC3)([H])[C@]3([H])N1S(=O)(C)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 433.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.99
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation