Learn More
GW274150, MedChemExpress
Descripción
GW274150 is a potent, selective, orally active and NADPH-dependent inhibitor of human inducible nitric oxide synthase (iNOS) (IC50=2.19 μM
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GW274150 |
| CAS | 210354-22-6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C8H17N3O2S |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 62 mg/mL (282.72 mM) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| SMILES | N[C@@H](CCSCCNC(C)=N)C(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 219.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.3 |
| Mostrar más |