Learn More
GW2580, MedChemExpress
Código de producto. 16471586
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16471586 500 mg 500 miligramos
16460617 50 mg 50 miligramos
16454288 10 mg 10 miligramos
16441006 200 mg 200 miligramos
16425216 100 mg 100 miligramos
16451129 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16471586 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10917
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress GW2580 is an orally bioavailable and selective inhibitor of c-Fms kinase which completely inhibits human cFMS kinase in vitro at 0.06 μM. GW2580 acts as a competitive inhibitor of ATP binding to the cFMS kinase and inhibits colony-stimulating-factor-1 signaling.
GW2580 is an orally bioavailable and selective inhibitor of c-Fms kinase which completely inhibits human cFMS kinase in vitro at 0.06 μM. GW2580 acts as a competitive inhibitor of ATP binding to the cFMS kinase and inhibits colony-stimulating-factor-1 signaling.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GW2580
CAS 870483-87-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22N4O3
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (90.96 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble)
SMILES NC1=NC(N)=C(CC2=CC(OC)=C(OCC3=CC=C(OC)C=C3)C=C2)C=N1
Peso molecular (g/mol) 366.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.41
Porcentaje de pureza 98.45%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation