Learn More
GW1929, MedChemExpress
Código de producto. 16453486
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16453486 25 mg 25 miligramos
16432807 50 mg 50 miligramos
16429277 5 mg 5 miligramos
16416728 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16453486 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15655
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress GW1929 is a potent PPAR-γ agonist, with a pKi of 8.84 for human PPAR-γ, and pEC50s of 8.56 and 8.27 for human PPAR-γ and murine PPAR-γ, respectively.
GW1929 is a potent PPAR-γ agonist, with a pKi of 8.84 for human PPAR-γ, and pEC50s of 8.56 and 8.27 for human PPAR-γ and murine PPAR-γ, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GW1929
CAS 196808-24-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H29N3O4
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 35 mg/mL (70.63 mM)
SMILES O=C(O)[C@H](CC1=CC=C(C=C1)OCCN(C)C2=NC=CC=C2)NC3=CC=CC=C3C(C4=CC=CC=C4)=O
Peso molecular (g/mol) 495.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.57
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism